5-Bromoquinoline-8-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3274-1G
OR3274-5G
APOSOR3274-1GEA
46.4
EUR
APOSOR3274-1G
APOSOR3274-5G
5-Bromoquinoline-8-carboxaldehyde
5-Bromoquinoline-8-carboxaldehyde
Formel:
C₁₀H₆BrNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08064042 CAS-Nummer: 885267-41-4 |