2-Chloro-5-[(piperidin-1-yl)methyl]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32356-1G OR32356-5G
APOSOR32356-1GEA 224 EUR
APOSOR32356-1G APOSOR32356-5G
2-Chloro-5-[(piperidin-1-yl)methyl]pyridine 95%
2-Chloro-5-[(piperidin-1-yl)methyl]pyridine
Formel: C₁₁H₁₅ClN₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00684830
CAS-Nummer: 230617-67-1