Ethyl 2-(4-bromobenzamido)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR323200-1G OR323200-5G
APOSOR323200-1GEA 0 EUR
APOSOR323200-1G APOSOR323200-5G
Ethyl 2-(4-bromobenzamido)acetate
Ethyl 2-(4-bromobenzamido)acetate
Formel: C₁₁H₁₂BrNO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00701884
CAS-Nummer: 207864-21-9