2,5-Dimethyl-6-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32244-1G OR32244-5G
APOSOR32244-1GEA 180 EUR
APOSOR32244-1G APOSOR32244-5G
2,5-Dimethyl-6-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine 95%
2,5-Dimethyl-6-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Formel: C₁₄H₁₄N₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02661827
CAS-Nummer: 428845-73-2