(S)-4-(Piperidin-3-yl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
OR321541-1G
OR321541-250MG
APOSOR321541-1GEA
1060
EUR
APOSOR321541-1G
APOSOR321541-250MG
(S)-4-(Piperidin-3-yl)aniline
(S)-4-(Piperidin-3-yl)aniline
Formel:
C₁₁H₁₆N₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD20449091 CAS-Nummer: 1196713-21-9 |