(S)-2-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321537-1G
OR321537-250MG
APOSOR321537-1GEA
563
EUR
APOSOR321537-1G
APOSOR321537-250MG
(S)-2-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine dihydrochloride
(S)-2-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine dihydrochloride
Formel:
C₉H₁₂N₂·2ClH Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD30735892 CAS-Nummer: 2097073-17-9 |