4-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321502-1G OR321502-250MG
APOSOR321502-1GEA 799 EUR
APOSOR321502-1G APOSOR321502-250MG
4-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)piperidine hydrochloride
4-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₇NO₂·ClH
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 2409597-47-1