4-(1H-Pyrazol-4-yl)piperidine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321435-1G
OR321435-250MG
APOSOR321435-1GEA
922
EUR
APOSOR321435-1G
APOSOR321435-250MG
4-(1H-Pyrazol-4-yl)piperidine dihydrochloride
4-(1H-Pyrazol-4-yl)piperidine dihydrochloride
Formel:
C₈H₁₃N₃·2ClH Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD17292786 CAS-Nummer: 690261-96-2 |