3-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321414-1G OR321414-250MG
APOSOR321414-1GEA 380 EUR
APOSOR321414-1G APOSOR321414-250MG
3-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
3-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₅NO·ClH
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD29921840
CAS-Nummer: 1370256-42-0