4-(Piperidin-4-yl)isoquinoline dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321413-1G OR321413-250MG
APOSOR321413-1GEA 647 EUR
APOSOR321413-1G APOSOR321413-250MG
4-(Piperidin-4-yl)isoquinoline dihydrochloride
4-(Piperidin-4-yl)isoquinoline dihydrochloride
Formel: C₁₄H₁₆N₂·2ClH
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD31629927
CAS-Nummer: 2244087-11-2