N-(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321397-1G OR321397-250MG
APOSOR321397-1GEA 654 EUR
APOSOR321397-1G APOSOR321397-250MG
N-(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
N-(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₈N₂O·ClH
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD29075582
CAS-Nummer: 255050-97-6