tert-Butyl (3-chloro-2-formylphenyl)carbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321315-1G OR321315-250MG
APOSOR321315-1GEA 241 EUR
APOSOR321315-1G APOSOR321315-250MG
tert-Butyl (3-chloro-2-formylphenyl)carbamate 97%
tert-Butyl (3-chloro-2-formylphenyl)carbamate
Formel: C₁₂H₁₄ClNO₃
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18250357
CAS-Nummer: 1260667-07-9