2-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR321263-1G OR321263-250MG
APOSOR321263-1GEA 203 EUR
APOSOR321263-1G APOSOR321263-250MG
2-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride 95%
2-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₅NO·ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30063175
CAS-Nummer: 1616370-88-7