1-Boc-3-acetylazetidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 3-acetylazetidine-1-carboxylate
OR317307-1G OR317307-5G
APOSOR317307-1GEA 62.5 EUR
APOSOR317307-1G APOSOR317307-5G
1-Boc-3-acetylazetidine
1-Boc-3-acetylazetidine
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18073441
CAS-Nummer: 870089-49-9