7-Boc-2-hydroxy-7-azaspiro[3.5]nonane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR317098-1G
OR317098-5G
APOSOR317098-1GEA
24.4
EUR
APOSOR317098-1G
APOSOR317098-5G
7-Boc-2-hydroxy-7-azaspiro[3.5]nonane 97%
7-Boc-2-hydroxy-7-azaspiro[3.5]nonane
Formel:
C₁₃H₂₃NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14584466 CAS-Nummer: 240401-28-9 |