tert-Butyl-(R)-(+)-2-hydroxybutyrate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(R)-tert-Butyl 2-hydroxybutanoate
OR316008-250MG
OR316008-1G
OR316008-5G
APOSOR316008-250MGEA
87
EUR
APOSOR316008-250MG
APOSOR316008-1G
APOSOR316008-5G
tert-Butyl-(R)-(+)-2-hydroxybutyrate
tert-Butyl-(R)-(+)-2-hydroxybutyrate
Formel:
C₈H₁₆O₃ Schmelzpunkt: 52…54 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00210055 CAS-Nummer: 206996-51-2 |