2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315886-1G OR315886-250MG
APOSOR315886-1GEA 574 EUR
APOSOR315886-1G APOSOR315886-250MG
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid 95%
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₈O₂S
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD32689354
CAS-Nummer: 2104675-28-5