5-Cyclopropylpyridine-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR315867-1G OR315867-250MG
APOSOR315867-1GEA 493 EUR
APOSOR315867-1G APOSOR315867-250MG
5-Cyclopropylpyridine-2-carbonitrile
5-Cyclopropylpyridine-2-carbonitrile
Formel: C₉H₈N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13689136
CAS-Nummer: 188918-74-3