1-(3-Bromophenyl)-2-methylpropan-1-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315509-1G OR315509-5G
APOSOR315509-1GEA 183 EUR
APOSOR315509-1G APOSOR315509-5G
1-(3-Bromophenyl)-2-methylpropan-1-one 98%
1-(3-Bromophenyl)-2-methylpropan-1-one
Formel: C₁₀H₁₁BrO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08437145
CAS-Nummer: 2415-93-2