Dimethyl bicyclo[2.1.1]hexane-1,4-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR312518-1G
OR312518-250MG
APOSOR312518-1GEA
722
EUR
APOSOR312518-1G
APOSOR312518-250MG
Dimethyl bicyclo[2.1.1]hexane-1,4-dicarboxylate
Dimethyl bicyclo[2.1.1]hexane-1,4-dicarboxylate
Formel:
C₁₀H₁₄O₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22371985 CAS-Nummer: 42145-38-0 |