4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR312487-1G
OR312487-250MG
APOSOR312487-1GEA
123
EUR
APOSOR312487-1G
APOSOR312487-250MG
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Formel:
C₁₄H₂₃NO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22577789 CAS-Nummer: 863304-76-1 |