Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR312473-1G
OR312473-5G
APOSOR312473-1GEA
154
EUR
APOSOR312473-1G
APOSOR312473-5G
Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate 97%
Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₉NO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24476148 CAS-Nummer: 676371-64-5 |