tert-Butyl (3-ethynylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR312442-250MG OR312442-100MG
APOSOR312442-250MGEA 1610 EUR
APOSOR312442-250MG APOSOR312442-100MG
tert-Butyl (3-ethynylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (3-ethynylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate
Formel: C₁₂H₁₇NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27987299
CAS-Nummer: 1638761-54-2