tert-Butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pent-1-yl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate
OR312435-100MG
OR312435-1G
OR312435-250MG
APOSOR312435-100MGEA
95.7
EUR
APOSOR312435-100MG
APOSOR312435-1G
APOSOR312435-250MG
tert-Butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pent-1-yl)carbamate
tert-Butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pent-1-yl)carbamate
Formel:
C₁₀H₁₈N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27987307 CAS-Nummer: 1638767-25-5 |