5-Oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 5-oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
OR312336-1G
OR312336-250MG
APOSOR312336-1GEA
967
EUR
APOSOR312336-1G
APOSOR312336-250MG
5-Oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
5-Oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
Formel:
C₁₁H₂₀N₂O₃ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD14581202 CAS-Nummer: 1251011-05-8 |