1-Oxaspiro[4.4]nonan-6-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR312244-250MG
OR312244-1G
APOSOR312244-250MGEA
667
EUR
APOSOR312244-250MG
APOSOR312244-1G
1-Oxaspiro[4.4]nonan-6-one 95%
1-Oxaspiro[4.4]nonan-6-one
Formel:
C₈H₁₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22421761 CAS-Nummer: 134179-01-4 |