(4-Benzylphenyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR310959-1G
OR310959-500MG
APOSOR310959-1GEA
538
EUR
APOSOR310959-1G
APOSOR310959-500MG
(4-Benzylphenyl)methanol
(4-Benzylphenyl)methanol
Formel:
C₁₄H₁₄O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11846511 CAS-Nummer: 35714-20-6 |