Methyl 6-bromo-3-hydroxy-2-methylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310936-1G OR310936-500MG
APOSOR310936-1GEA 671 EUR
APOSOR310936-1G APOSOR310936-500MG
Methyl 6-bromo-3-hydroxy-2-methylbenzoate
Methyl 6-bromo-3-hydroxy-2-methylbenzoate
Formel: C₉H₉BrO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16660005
CAS-Nummer: 55289-15-1