tert-Butyl 6-methoxy-5-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310927-1G
OR310927-500MG
APOSOR310927-1GEA
1070
EUR
APOSOR310927-1G
APOSOR310927-500MG
tert-Butyl 6-methoxy-5-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
tert-Butyl 6-methoxy-5-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Formel:
C₁₅H₂₀N₂O₅ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28101535 CAS-Nummer: 921224-63-7 |