2-(4-Iodophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR310872-1G
OR310872-5G
APOSOR310872-1GEA
37.7
EUR
APOSOR310872-1G
APOSOR310872-5G
2-(4-Iodophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
2-(4-Iodophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Formel:
C₁₁H₁₄BIO₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD26394871 CAS-Nummer: 5572-94-1 |