cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
cis-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
OR309358-1G
OR309358-250MG
APOSOR309358-1GEA
310
EUR
APOSOR309358-1G
APOSOR309358-250MG
cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Formel:
C₇H₁₃NO₂·ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05863556 CAS-Nummer: 57266-55-4 |