7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR309229-1G OR309229-5G
APOSOR309229-1GEA 317 EUR
APOSOR309229-1G APOSOR309229-5G
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₁₄H₁₅NO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06255166
CAS-Nummer: 86210-91-5