6-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30890-250MG OR30890-50MG
APOSOR30890-250MGEA 63.8 EUR
APOSOR30890-250MG APOSOR30890-50MG
6-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
6-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11869768
CAS-Nummer: 1159511-25-7