5-Acetyl-1-methyl-1H-indazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30889-100MG OR30889-250MG
APOSOR30889-100MGEA 33 EUR
APOSOR30889-100MG APOSOR30889-250MG
5-Acetyl-1-methyl-1H-indazole 98%
5-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11869767
CAS-Nummer: 1159511-24-6