7-Acetyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(1H-Indazol-7-yl)ethanone, 1-(1H-Indazol-7-yl)ethan-1-one
OR30887-1G OR30887-250MG
APOSOR30887-1GEA 58 EUR
APOSOR30887-1G APOSOR30887-250MG
7-Acetyl-1H-indazole
7-Acetyl-1H-indazole
Formel: C₉H₈N₂O
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11869765
CAS-Nummer: 1159511-22-4