6-Acetyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(1H-Indazol-6-yl)ethan-1-one, 1-(1H-Indazol-6-yl)ethanone
OR30886-1G
OR30886-250MG
APOSOR30886-1GEA
393
EUR
APOSOR30886-1G
APOSOR30886-250MG
6-Acetyl-1H-indazole
6-Acetyl-1H-indazole
Formel:
C₉H₈N₂O Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11869764 CAS-Nummer: 189559-85-1 |