4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (1-Methyl-1H-indazol-4-yl)methanamine hydrochloride, (1-Methyl-1H-indazol-4-yl)methylamine hydrochloride
OR30871-100MG OR30871-250MG OR30871-1G
APOSOR30871-100MGEA 94.4 EUR
APOSOR30871-100MG APOSOR30871-250MG APOSOR30871-1G
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
Formel: C₉H₁₁N₃·ClH
Molekulargewicht: 197.665 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18803462
CAS-Nummer: 1334405-46-7