7-(Aminomethyl)-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR30870-250MG
OR30870-500MG
APOSOR30870-250MGEA
149
EUR
APOSOR30870-250MG
APOSOR30870-500MG
7-(Aminomethyl)-1H-indazole
7-(Aminomethyl)-1H-indazole
Formel:
C₈H₉N₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10696780 CAS-Nummer: 944904-20-5 |