6-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR30863-1G
OR30863-250MG
APOSOR30863-1GEA
104
EUR
APOSOR30863-1G
APOSOR30863-250MG
6-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
6-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole
Formel:
C₉H₁₀N₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11052638 CAS-Nummer: 1092961-10-8 |