1-Methyl-1H-indazole-5-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30851-1G OR30851-250MG
APOSOR30851-1GEA 301 EUR
APOSOR30851-1G APOSOR30851-250MG
1-Methyl-1H-indazole-5-carbonitrile 98%
1-Methyl-1H-indazole-5-carbonitrile
Formel: C₉H₇N₃
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12028575
CAS-Nummer: 189107-45-7