4-Hydrazino-6-methoxy-2-methylquinoline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307974-1G
OR307974-5G
APOSOR307974-1GEA
317
EUR
APOSOR307974-1G
APOSOR307974-5G
4-Hydrazino-6-methoxy-2-methylquinoline hydrochloride
4-Hydrazino-6-methoxy-2-methylquinoline hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₃N₃O·ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09997977 CAS-Nummer: 1171611-95-2 |