7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307847-1G
OR307847-5G
APOSOR307847-1GEA
293
EUR
APOSOR307847-1G
APOSOR307847-5G
7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Formel:
C₁₁H₁₁NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00272459 CAS-Nummer: 178984-37-7 |