5,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307844-1G OR307844-5G
APOSOR307844-1GEA 219 EUR
APOSOR307844-1G APOSOR307844-5G
5,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
5,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Formel: C₁₁H₁₁NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00272456
CAS-Nummer: 203626-57-7