7-Bromo-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307819-1G OR307819-5G
APOSOR307819-1GEA 301 EUR
APOSOR307819-1G APOSOR307819-5G
7-Bromo-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Formel: C₉H₈BrN₃·ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07700271
CAS-Nummer: 1172413-56-7