2-(2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)ethoxy)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)ethoxy)acetic acid, Fmoc-AEA, Fmoc-NH-PEG1-CH2COOH
OR307806-1G
OR307806-5G
APOSOR307806-1GEA
79.9
EUR
APOSOR307806-1G
APOSOR307806-5G
2-(2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)ethoxy)acetic acid 98%
2-(2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)ethoxy)acetic acid
Formel:
C₁₉H₁₉NO₅ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06796876 CAS-Nummer: 260367-12-2 |