3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307249-100MG
OR307249-1G
APOSOR307249-100MGEA
41.6
EUR
APOSOR307249-100MG
APOSOR307249-1G
3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Formel:
C₉H₁₁BO₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11110340 CAS-Nummer: 1049730-10-0 |