2-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307248-1G OR307248-5G OR307248-250MG
APOSOR307248-1GEA 155 EUR
APOSOR307248-1G APOSOR307248-5G APOSOR307248-250MG
2-Cyclopropylbenzeneboronic acid
2-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₁BO₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12760762
CAS-Nummer: 1373393-41-9