1-Chloro-4-cyclopropylbenzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR307247-1G
OR307247-5G
APOSOR307247-1GEA
393
EUR
APOSOR307247-1G
APOSOR307247-5G
1-Chloro-4-cyclopropylbenzene
1-Chloro-4-cyclopropylbenzene
Formel:
C₉H₉Cl Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15527177 CAS-Nummer: 1798-84-1 |