1-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307160-1G
OR307160-25G
OR307160-5G
APOSOR307160-1GEA
21.9
EUR
APOSOR307160-1G
APOSOR307160-25G
APOSOR307160-5G
1-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
1-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₅N₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03444368 CAS-Nummer: 54210-32-1 |