cis-4-Carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
cis-4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid
OR307139-5G
OR307139-25G
APOSOR307139-5GEA
173
EUR
APOSOR307139-5G
APOSOR307139-25G
cis-4-Carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
cis-4-Carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid
Formel:
C₉H₁₄O₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01311246 CAS-Nummer: 1011-85-4 |